Läs mer
DL-SulForaphane, 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492371 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11492371 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219378125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6125.00 SEK
    5830.48 SEK / 25mg
    Save 294.52 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Sulforaphane
CAS 4478-93-7
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.97
Molekylformel C6H11NOS2
MDL-nummer MFCD00198068,MFCD09039283
Kvantitet 25 mg
Synonym sulforaphane, dl-sulforaphane, sulforafan, 1-isothiocyanato-4-methylsulfinyl butane, d,l-sulforaphane, sulforaphane unspecified, r,s-sulforaphane, ccris 7221, 1-isothiocyanato-4-methylsulfinyl-butane, butane, 1-isothiocyanato-4-methylsulfinyl
InChI-nyckel SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYNA-N
LEDER CS(=O)CCCCN=C=S
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-metansulfinylbutan
Molekylvikt (g/mol) 177.28
PubChem CID 5350
ChEBI CHEBI:47807
Formel vikt 177.3
Fysisk form Vätska