Läs mer
DL-vinsyra, 99,5 %
Produktkod. 10676924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676924 100 g Plastflaska 100g
10487330 500 g Plastflaska 500g
11915061 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10676924 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137871000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-37-9
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00071626
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibutandisyra
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tartaric acid
Smältpunkt 200,0 °C till 206,0 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Flampunkt 210 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 0,5% max.
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 99.50%
Linjär formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter, olösliga i kloroform
Formel vikt 150.09
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Tartaric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.