Läs mer
DL-Vinsyra, 99 %
Beskrivning
DL-Vinsyra används som synergist för antioxidanter, emulgeringsmedel, sekvestreringsmedel och smakämnen. Den tillsätts också med citronsyra för att förbereda brussalter, vilket förbättrar smaken av orala mediciner. Det används också i pigment, processhjälpmedel, bläck, toner och färgämnen. Det fungerar som ett kelatbildande medel i metall- och jordbruksindustrier. Vidare används det som smörjmedel och fett. Det blandas med natriumbikarbonat och används som jäsmedel vid matlagning. Inom läkemedelsindustrin används det vid framställning av tandstenskräkning, som används i hostsaft som ett slemlösande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
DL-vinsyra används som synergist för antioxidanter, emulgeringsmedel, sekvestreringsmedel och smakämnen. Den tillsätts också med citronsyra för att förbereda brussalter, vilket förbättrar smaken av orala mediciner. Det används också i pigment, processhjälpmedel, bläck, toner och färgämnen. Det fungerar som ett kelatbildande medel i metall- och jordbruksindustrier. Vidare används det som smörjmedel och fett. Det blandas med natriumbikarbonat och används som jäsmedel vid matlagning. Inom läkemedelsindustrin används det vid framställning av tandstenskräkning, som används i hostsaft som ett slemlösande medel.
Löslighet Lösligt i vatten, alkohol, mineralsyror och alkalier
.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Tartaric acid |
| Smältpunkt | 210°C to 212°C (decomposition) |
| Beilstein | 1725148 |
| Merck Index | 14,9069 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,alcohol,mineral acids and alkalies. |
| Formel vikt | 150.09 |
| Procent renhet | 99% |
| Kvantitet | 250 g |
Säkerhet och hantering
- DL-Tartaric acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Tartaric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.