Läs mer
DL-Vinsyra, 99 %
Produktkod. 11498950
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498950 500 g 500g
11423454 250 g 250g
11413454 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10683.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.69 SEK
    1069.65 SEK / 500g
    Save 121.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
DL-Vinsyra används som synergist för antioxidanter, emulgeringsmedel, sekvestreringsmedel och smakämnen. Den tillsätts också med citronsyra för att förbereda brussalter, vilket förbättrar smaken av orala mediciner. Det används också i pigment, processhjälpmedel, bläck, toner och färgämnen. Det fungerar som ett kelatbildande medel i metall- och jordbruksindustrier. Vidare används det som smörjmedel och fett. Det blandas med natriumbikarbonat och används som jäsmedel vid matlagning. Inom läkemedelsindustrin används det vid framställning av tandstenskräkning, som används i hostsaft som ett slemlösande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-vinsyra används som synergist för antioxidanter, emulgeringsmedel, sekvestreringsmedel och smakämnen. Den tillsätts också med citronsyra för att förbereda brussalter, vilket förbättrar smaken av orala mediciner. Det används också i pigment, processhjälpmedel, bläck, toner och färgämnen. Det fungerar som ett kelatbildande medel i metall- och jordbruksindustrier. Vidare används det som smörjmedel och fett. Det blandas med natriumbikarbonat och används som jäsmedel vid matlagning. Inom läkemedelsindustrin används det vid framställning av tandstenskräkning, som används i hostsaft som ett slemlösande medel.
Löslighet Lösligt i vatten, alkohol, mineralsyror och alkalier
.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-37-9
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00071626
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibutandisyra
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tartaric acid
Smältpunkt 210 °C till 212 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1725148
Merck Index 14,9069
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, mineralsyror och alkalier.
Formel vikt 150.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.