Läs mer
Dl-Tartaric Acid, TraceSELECT™, ≥99.9995% (Metals basis), Solstice
Produktkod. 15631200 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15631200 25 g Poly bottle 25g
1 options
Produktkod. 15631200 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1281925G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dl-Tartaric Acid
CAS 133-37-9
Smältpunkt 210°C to 212°C
Molekylformel C4H6O6
Linjär formel HOOC(CHOH)2COOH
MDL-nummer MFCD00071626
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1725148
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 150.09
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
Formel vikt 150.09g/mol
Procent renhet ≥99.9995% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Kvantitet 25 g
Flampunkt 210°C (410°F)
Förpackning Poly bottle
Fysisk form Solid