Läs mer
dl-tartaric acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydroxybutanedioic Acid |
| CAS | 526-83-0 |
| Molekylformel | C4 H6 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | OC(C(O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydroxybutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.087 |
| Formel vikt | 150.016 |