Läs mer
DL-tert-butyl hydrazodikarboxylat, TRC
Produktkod. 30373184
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30373184 500 mg
1 options
Produktkod. 30373184 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD422805500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Molekylformel C10H20N2O4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 232.27
Formel vikt 232.1423