Läs mer
DL-tert-leucin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429438 1 g 1g
15439438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63007.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33105-81-6 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33105-81-6
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00065933
InChI-nyckel NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tert-leucine, dl-tert-butylglycine, tert-butylglycine, h-dl-tle-oh, tert-leucine, 3-methylvaline, 2-amino-3,3-dimethyl-butyric acid, 3-methyl valine, t-butylglycine, dl-t-butylglycine
PubChem CID 306131
ChEBI CHEBI:72770
IUPAC-namn 2-amino-3,3-dimetylbutansyra
LEDER CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-tert-Leucine
Smältpunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 1721823
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.