Läs mer
Dl-tert-leucin, TRC
Produktkod. 30010122
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010122 100 mg
30004219 250 mg
30006578 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL330205100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33105-81-6
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.17
IUPAC-namn 2-amino-3,3-metylbutansyra
LEDER CC(C)(C)C(N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dl-tert-leucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 131.0946