Läs mer
DL-Tetrahydropalmatine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Tetrahydropalmatine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 355.1784 |