Läs mer
DL-Theanine, TRC
Produktkod. 30452046
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30452046 25 mg -
30455623 5 mg -
30455591 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30452046 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT40549825MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34271-54-0
Molekylformel C7H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Synonym Glutamine, N-ethyl- (9CI, ACI), DL-Glutamine, N-ethyl- (ZCI), Glutamine, N-ethyl-, DL- (8CI), N-Ethylglutamine (ACI), 2-Amino-5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid, DL-Theanine, N-Ethyl-DL-glutamine
IUPAC-namn 2-amino-5-(etylamino)-5-oxopentansyra
LEDER CCNC(=O)CCC(N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Theanine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vikt 174.1004