Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-tioktinsyra, 98+%
Produktkod. 10466770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10466770 25 g Glasflaska 25g
10224950 5 g Glasflaska 5g
10669843 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10466770 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 138720250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1077-28-7
Molekylformel C8H14O2S2
Molekylvikt (g/mol) 206.32
MDL-nummer MFCD00005474
InChI-nyckel AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
IUPAC-namn 5-(ditiolan-3-yl)pentansyra
LEDER OC(=O)CCCCC1CCSS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Thioctic acid
Smältpunkt 60 °C till 63 °C
Färg Gult
Kokpunkt 160 °C till 165 °C
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 9479
Löslighetsinformation (2 % i 10 % NaOH) Klar gul
Formel vikt 206.32
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Thioctic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.