Specifications
| Kemiskt namn eller material | DL-Thioctic acid |
| Färg | Gult |
| Analysprocentintervall | 98 till 99 % |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 206.3 |
| Kvalitet | Cellkulturreagens |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Safety and Handling
Product Identifier
- DL-Thioctic Acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Thioctic Acid