Läs mer
DL-tioktinsyra, 98-99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11388739 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388739 5 g 5g
11378739 1 g 1g
11308749 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388739 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210113805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.00 SEK
    888.01 SEK / 5g
    Save 44.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1077-28-7
Molekylformel C8H14O2S2
Molekylvikt (g/mol) 206.32
MDL-nummer MFCD00005474
InChI-nyckel AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
IUPAC-namn 5-(1,2-ditiolan-3-yl)pentansyra
LEDER OC(=O)CCCCC1CCSS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Thioctic acid
Färg Gult
Analysprocentintervall 98 till 99 %
Kvantitet 5 g
Formel vikt 206.3
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver