Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Thioctic acid |
| CAS | 1077-28-7 |
| Analysprocentintervall | 98 till 99 % |
| Molekylformel | C8H14O2S2 |
| MDL-nummer | MFCD00005474 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | α-Lipoic acid |
| InChI-nyckel | AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | OC(=O)CCCCC1CCSS1 |
| IUPAC-namn | 5-(1,2-ditiolan-3-yl)pentansyra |
| Visa mer |