Läs mer
DL-Thioctisk syra, 98 %
Beskrivning
DL-Thioctic acid spelar en avgörande roll i aerob metabolism. Dessutom fungerar den som en fri radikal-asätare.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• DL-Thioctic acida härstammar från oktansyra och har beskrivits som ett antioxidantkoenzym som är viktigt för aktiviteten hos enzymkomplex inklusive pyruvatdehydrogenas och glycindekarboxylas
Tillämpning
• DL-Thioctic acid har använts i studier för att öka insulinkänsligheten och stimulera glukosupptaget i fett- och muskelceller in vitro
• DL-Thioctic acid har en avgörande roll i aerob metabolism
• Det har använts som förening mot fria radikaler
• Det kan också hjälpa till att reparera oxidativ skada genom att öka antalet endogena antioxidanter, inklusive vitaminerna C, vitamin E och glutation.
• Den kan inducera apoptos via kaspasoberoende och kaspasberoende vägar, en process som förmedlas av intracellulärt Ca2+
• DL-Thioctic acid har förmågan att påverka olika cellulära biologiska vägar eftersom den kan öka glutationsyntesen och modulera transkriptionsfaktoraktiviteten, främst nuclear factor kappa B (NF-Bκ)
• Det kan minska fagocytosen av myelin av makrofager
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Thioctic acid |
| Smältpunkt | 59 °C till 63 °C |
| Kokpunkt | 160 °C till 165 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 81853 |
| Merck Index | 14,9326 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol, etanol, dietyleter och kloroform. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 206.33 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- DL-Thioctic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Thioctic acid
RUO– Endast forskningsanvändning