Läs mer
DL-Thioctisk syra, 98 %
Beskrivning
DL-Thioctic acid spelar en avgörande roll i aerob metabolism. Dessutom fungerar den som en fri radikal-asätare.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• DL-Thioctic acida härstammar från oktansyra och har beskrivits som ett antioxidantkoenzym som är viktigt för aktiviteten hos enzymkomplex inklusive pyruvatdehydrogenas och glycindekarboxylas
Tillämpning
• DL-Thioctic acid har använts i studier för att öka insulinkänsligheten och stimulera glukosupptaget i fett- och muskelceller in vitro
• DL-Thioctic acid har en avgörande roll i aerob metabolism
• Det har använts som förening mot fria radikaler
• Det kan också hjälpa till att reparera oxidativ skada genom att öka antalet endogena antioxidanter, inklusive vitaminerna C, vitamin E och glutation.
• Den kan inducera apoptos via kaspasoberoende och kaspasberoende vägar, en process som förmedlas av intracellulärt Ca2+
• DL-Thioctic acid har förmågan att påverka olika cellulära biologiska vägar eftersom den kan öka glutationsyntesen och modulera transkriptionsfaktoraktiviteten, främst nuclear factor kappa B (NF-Bκ)
• Det kan minska fagocytosen av myelin av makrofager
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Thioctic acid |
| Smältpunkt | 59 °C till 63 °C |
| Kokpunkt | 160 °C till 165 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 81853 |
| Merck Index | 14,9326 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol, etanol, dietyleter och kloroform. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 206.33 |
| Procent renhet | 98% |
RUO– Endast forskningsanvändning