Läs mer
DL-threo-2-methylisocitrate sodium, MedChemExpress
Beskrivning
DL-threo-2-methylisocitrate is a substrate of isocitrate lyase 1(ICL1).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-threo-2-methylisocitrate sodium |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H14Na6O14 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (183.76 mM; Need ultrasonic) ∣ |
| LEDER | O[C@@](C)(C([O-])=O)[C@@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.O[C@](C)(C([O-])=O)[C@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 544.19 |
| Visa mer |