Läs mer
DL-threo-beta-(3,4-Methylenedioxyphenyl)serine Acetate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-threo-beta-(3,4-Methylenedioxyphenyl)serine Acetate Salt |
| CAS | 109910-66-9 |
| Molekylformel | C12H15NO7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (R,S)-rel-α-Amino-β-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-propanoic Acid Acetate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO5.C2H4O2/c11-8(10(13)14)9(12)5-1-2-6-7(3-5)16-4-15-6;1-2(3)4/h1-3,8-9,12H,4,11H2,(H,13,14);1H3,(H,3,4)/t8-,9+;/m1./s1 |
| LEDER | CC(=O)O.C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)[C@@H]([C@H](C(=O)O)N)O |
| IUPAC-namn | acetic acid;(2R,3S)-2-amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.25 |
| Formel vikt | 285.0849 |