missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-threo-Droxidopa, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-threo-Droxidopa |
| CAS | 3916-18-5 |
| Molekylformel | C9 H11 N O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | D-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, (βS)-rel-, DL-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, threo-, Serine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, DL-threo- (8CI), rel-(βS)-β,3-Dihydroxy-D-tyrosine, DL-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, DL-threo-DOPS, DL-threo-Dihydroxyphenylserine, threo-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid, DL-threo-Droxidopa |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.19 |
| Formel vikt | 213.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?