Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-treonin, 99 %
Produktkod. 11453294
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453294 100 g 100g
11443294 25 g 25g
11463294 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453294 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10606.22
 Begränsad artikel
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
DL-Threonine används som en polär essentiell aminosyra. Det fungerar som en föregångare till glycin samt används i biosyntesen av proteiner. Vidare används det för biokemisk forskning. Utöver detta används den som näringsförstärkare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-Threonine används som en polär essentiell aminosyra. Det fungerar som en föregångare till glycin samt används i biosyntesen av proteiner. Vidare används det för biokemisk forskning. Utöver detta används den som näringsförstärkare.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-68-2
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00063722
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonym dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
LEDER C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Threonine
Smältpunkt ∼244 °C (dekomposition)
Beilstein 1721647
Merck Index 14,9380
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxibutansyra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.