Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-Threonin, 98+%
Produktkod. 10560994 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10560994 500 g Glasflaska 500g
10347020 25 g Glasflaska 25g
10193470 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10560994 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 138945000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-68-2
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00063722
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonym dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
LEDER C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Threonine
Arsenik (As) Max 2 ppm.
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förlust vid torkning 0,2 % max. (1 g, 105 °C, 3 timmar)
Andra aminosyror (TLC) Klarar testet
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 514
Merck Index 10, 9229
Sulfaterad ask 0,1% max.
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxibutansyra
Kvantitet 500 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.