Läs mer
DL-treonin,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11443451 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443451 1 kg 1kg
11413451 10 g 10g
11423451 25 g 25g
11433451 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11443451 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210305091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17505.00 SEK
    16673.53 SEK / 1kg
    Save 831.47 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 80-68-2
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00063722
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonym dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
LEDER C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Threonine
Färg Vitt
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxibutansyra
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 119.1
Procent renhet >99%
Fysisk form Pulver