Läs mer
DL-α-Tocopherol acetate, MedChemExpress
Produktkod. 16448716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448716 100 mg
1 options
Produktkod. 16448716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1278A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-α-Tocopherol acetate
CAS 52225-20-4
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H52O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Vitamin E acetate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.53 mM)
LEDER CC(CCC[C@H](CCC[C@H](CCC[C@@]1(CCC2=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C2O1)C)C)C)C)C)C.CC(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCC[C@@]3(C)CCC4=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C4O3)C)C)C
Molekylvikt (g/mol) 472.74
Formel vikt 472.74
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation