Läs mer
DL-Tropetsyra, 97 %
Produktkod. 10530902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10530902 5 g Glasflaska 5g
10523691 25 g Glasflaska 25g
10579053 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10530902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140550050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 552-63-6 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-63-6
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00004255
InChI-nyckel JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
Synonym tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
PubChem CID 10726
ChEBI CHEBI:30765
IUPAC-namn 3-hydroxi-2-fenylpropansyra
LEDER OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tropic acid
Smältpunkt 117,0 °C till 120,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH(CH2OH)CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 261
Merck Index 15, 9958
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och eter, lätt löslig i bensen, praktiskt taget olöslig i petroleumeter
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.