Läs mer
DL-Tropetsyra, 98 %
Produktkod. 11499527
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499527 10 g 10g
11409537 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22040.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 552-63-6 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Det är ett laboratoriereagens som används vid kemisk syntes av atropin och hyoscyamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett laboratoriereagens som används vid kemisk syntes av atropin och hyoscyamin.
Löslighet Löslig i vatten (20 g/L) vid 20
C, etanol, eter, alkohol och °metanol (0,1 g/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-63-6
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00004255
InChI-nyckel JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
Synonym tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
PubChem CID 10726
ChEBI CHEBI:30765
IUPAC-namn 3-hydroxi-2-fenylpropansyra
LEDER OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tropic acid
Smältpunkt 117 °C till 119 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2209199
Merck Index 14,9779
Löslighetsinformation Löslig i vatten (20 g/L) vid 20 °C, etanol, eter, alkohol och metanol (0,1 g/ml).
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Tropic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.