Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-tryptofan, 98 %
Produktkod. 10100552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10100552 100 g Plastflaska 100g
10008581 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10100552 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172111000
 Begränsad artikel
CAS: 54-12-6 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-12-6
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00064339
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tryptophan
Namnnotering 99%
Färg Beige till vit eller gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 0,8 % max. (105 °C, 3 timmar) (vakuum)
Andra aminosyror (TLC) Ej upptäckt
Förpackning Plastflaska
Beilstein 22, 550
Kvantitet 100 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.