Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-tryptofan, 99 %
Produktkod. 11322296
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322296 5 g 5g
11332296 25 g 25g
11342296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322296 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L05936.06
 Begränsad artikel
I lager
DL-Tryptofan, CAS # 54-12-6, är en α-aminosyra som ofta används vid syntes av proteiner. Det är en essentiell aminosyra-prekursor för bildningen av serotonin, melatonin och vitamin B3. | CAS: 54-12-6 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän beskrivning
•DL-tryptofan är enα -aminosyra och en essentiell aminosyraprekursor för serotonin, melatonin och vitamin B3
Ansökan
•DL-tryptofan visar antioxidantaktivitet• Den har en roll som en Daphnia magna-metabolit
•Det har undersökts i in vitro-studier för att utvärdera de antimikrobiella och immunreglerande funktionerna på indolamin 2,3-dioxygenas
•Det har använts som ett mediumtillskott i Psilocybe atrobrunnea och Psilocybe serbica för syntes av föreningar
•Den kan användas som ett medium tillskott för odling av jäst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-12-6
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00064339
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tryptophan
Smältpunkt ∽280 °C (dekomposition)
Beilstein 86196
Löslighetsinformation Löslig vatten. 10 g/L (20 °C), Hcl och alkalier. Sparsamt löslig i alkohol.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.