Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-tryptofan, 99 %
Produktkod. 11332296
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11332296
Brand: Thermo Scientific Chemicals L05936.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
DL-tryptofan, CAS # 54-12-6, är enα -aminosyra som vanligtvis används vid syntes av proteiner. Det är en essentiell aminosyraprekursor för bildandet av serotonin, melatonin och vitamin B3.
DL-tryptofan är en aminosyraprekursor för serotonin och melatonin. Det är ett kosttillskott för användning som ett antidepressivt, ångestdämpande och sömnmedel. DL-tryptofan kan också användas som fodernäringsförstärkare, antioxidanter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•DL-tryptofan är enα -aminosyra och en essentiell aminosyraprekursor för serotonin, melatonin och vitamin B3
Ansökan
•DL-tryptofan visar antioxidantaktivitet• Den har en roll som en Daphnia magna-metabolit
•Det har undersökts i in vitro-studier för att utvärdera de antimikrobiella och immunreglerande funktionerna på indolamin 2,3-dioxygenas
•Det har använts som ett mediumtillskott i Psilocybe atrobrunnea och Psilocybe serbica för syntes av föreningar
•Den kan användas som ett medium tillskott för odling av jäst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-12-6
Molekylformel C11H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
MDL-nummer MFCD00064339
InChI-nyckel QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tryptophan
Smältpunkt ∽280°C (decomposition)
Beilstein 86196
Löslighetsinformation Soluble I water. 10g/L (20°C),Hcl and alkalies. Sparingly soluble in alcohol.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.