Läs mer
DL-Tryptophan-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Tryptophan-d8 |
| CAS | 1233395-85-1 |
| Molekylformel | C11 D8 H4 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Tryptophan-α,β,β,2,4,5,6,7-d8 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,5D2,6D,9D |
| LEDER | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.2745 |
| Formel vikt | 212.1401 |