Läs mer
DL-tryptofanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499808
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499808 250 mg 250mg
15479808 1 g 1g
15489808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63227.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6720-02-1 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6720-02-1
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.25
MDL-nummer MFCD03826622
InChI-nyckel JLSKPBDKNIXMBS-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 89366
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propanamid
LEDER NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tryptophanamide
Färg Vitt
Synonym 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide, h-dl-trp-nh2, alpha-amino-1h-indole-3-propanamide, tryptophan amide, dl-tryptophanamide, d,l-tryptophanamide, l-tryptophanamide, 9, h-dl-trp-nh hcl, dl-trytophan amide hydrochloride, 1h-indole-3-propanamide,a-amino
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.