Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-tyrosin, 98 %
Produktkod. 11414774
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414774 250 g 250g
11494764 10 g 10g
11404774 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414774 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13740.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 556-03-6 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Tyrosinet i denna diet märktes genom att tillsätta en mängd syntetiskt, isotopiskt dl-tyrosin som motsvarar dubbelt så mycket som redan finns i maten. Inkorporering av totalt C14 i muskelprotein reducerades i 186 dagars infekterade möss som matades med dl-tyrosin-2-C-14 jämfört med muskelproteiner erhållna från icke-infekterade djur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tyrosinet i denna diet märktes genom att tillsätta en mängd syntetiskt, isotopiskt dl-tyrosin som motsvarar dubbelt så mycket som redan finns i maten. Inkorporering av totalt C14 i muskelprotein reducerades i 186 dagars infekterade möss som matades med dl-tyrosin-2-C-14 jämfört med muskelproteiner erhållna från icke-infekterade djur.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-03-6
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00063074
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tyrosine, h-dl-tyr-oh, 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosin, tyrosine, dl, l-tyrosine, free base, tirosina, l-tryosine, 3-4-hydroxyphenyl-dl-alanine, benzenepropanoic acid, s
PubChem CID 1153
ChEBI CHEBI:18186
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tyrosine
Smältpunkt ∼325°C (decomposition)
Beilstein 515881
Merck Index 14,9839
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 250 g
Formel vikt 181.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.