missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-Tyrosine, TRC

Produktkod. 30132440
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132440 50 mg
30135491 100 mg
30011002 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD52537850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 556-03-6
Molekylformel C9 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Synonym Tyrosine, DL-Tyrosine, Tyrosine, DL- (8CI), (±)-Tyrosine, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, D,L-Tyrosine, DL-4-Hydroxyphenylalanine, DL-p-Tyrosine, NSC 205006, α-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
LEDER NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Tyrosine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 181.0739
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.