Läs mer
DL-Tyrosin, TRC
Produktkod. 30135491
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135491 100 mg
30132440 50 mg
30011002 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD525378100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-03-6
Molekylformel C9 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Synonym Tyrosine, DL-Tyrosine, Tyrosine, DL- (8CI), (±)-Tyrosine, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, D,L-Tyrosine, DL-4-Hydroxyphenylalanine, DL-p-Tyrosine, NSC 205006, α-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)propansyra
LEDER NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Tyrosine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 181.0739