Läs mer
DL-Valine-2,3-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Valine-2,3-D2 |
| CAS | 83181-79-7 |
| Molekylformel | C5 D2 H9 N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Valine-2,3-d2 (9 CI), DL-Valine-2,3-d2 (ZCI), DL-(α,β-2H2)Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic-2,3-d2 acid, DL-Valine-2,3-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i3D,4 D |
| LEDER | [2 H]C(C)(C)C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,3-dideuterio-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.1587 |
| Formel vikt | 119.0915 g/mol |
| Visa mer |