Läs mer
DL-Valine-3-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Valine-3-D |
| CAS | 79168-24-4 |
| Molekylformel | C5 D H10 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Valine-3-d (9 CI, ACI), DL-Valine-3-d (ZCI), DL-(β-2 H)Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic-3-d acid, DL-Valine-3-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i3D |
| LEDER | [2 H]C(C)(C)C(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-deuterio-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.1525 |
| Formel vikt | 118.0853 g/mol |
| Visa mer |