Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-valin, 99 %
Produktkod. 11482768
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482768 2500 g 2500g
11462768 100 g 100g
11472768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482768 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16756.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 516-06-3
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00004267
InChI-nyckel KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC-namn 2-amino-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Valine
Smältpunkt ∼296 °C (sublimering)
Beilstein 506689
Merck Index 14,9909
Kvantitet 2500 g
Formel vikt 117.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.