Läs mer
DL-Valinetylesterhydroklorid, 99 %
Product Code. 11334825
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11334825 5 g 5g
11344825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11334825 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17906.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Add to basket
CAS: 23358-42-1 | C7H16ClNO2 | 181,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23358-42-1
Molekylformel C7H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.66
MDL-nummer MFCD00067542
InChI-nyckel PQGVTLQEKCJXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-dl-val-oet.hcl, ethyl dl-valinate hydrochloride, valine ethyl ester, hydrochloride, ethyl dl-valinate hcl, acmc-20al3t, acmc-209ta5, +/--valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-azanyl-3-methyl-butanoate hydrochloride
PubChem CID 13000942
IUPAC-namn etyl-2-amino-3-metylbutanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CCOC(=O)C(N)C(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material DL-Valine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∼94 °C
Beilstein 3912411
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.66
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.