Läs mer
DL-valinmetylesterhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312556
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312556 5 g 5g
11322556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06526.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5619-05-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5619-05-6
MDL-nummer MFCD00066118
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Valine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 112°C to 114°C
Molekylformel C9H12O2
Beilstein 3912090
Synonym 2,6-dimethoxytoluene, benzene, 1,3-dimethoxy-2-methyl, 2-methyl-1,3-bis methyloxy benzene, 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol, pubchem4545, acmc-1aqu0, 3-chloro-6-hydroxybiphenyl, 1,3-dimethoxy-2-methyl-benzene, #
InChI-nyckel FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC-namn 1,3-dimetoxi-2-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Kvantitet 5 g
PubChem CID 79755
Formel vikt 167.64
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.