Läs mer
DL-Valine, MP BIOMEDICALS
Produktkod. 11457451 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457451 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11457451 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210322990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 SEK
    2313.50 SEK / 500g
    Save 116.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
  • DL-Valine
  • 99 %
  • 500 g
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-amino-3-methylbutanoic acid
CAS 516-06-3
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 500 g
Procent renhet 99%