Läs mer
DL-valine, TRC
Produktkod. 30454243
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30454243 500 mg
1 options
Produktkod. 30454243 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV094195500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Valine
CAS 516-06-3
Molekylformel C5 H11 N O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Valine, DL-Valine, Valine','DL- (8CI), (RS)-Valine, (±)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (±)-Valine, DL-Val, DL-α-Aminoisovaleric acid, NSC 9755
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
LEDER CC(C)C(N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3-metylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.079