Läs mer
DL-Xylose, MedChemExpress
Produktkod. 16448586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448586 100 mg
1 options
Produktkod. 16448586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1070
MedChemExpress DL-Xylose is an intermediate of organic synthesis.
DL-Xylose is an intermediate of organic synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Xylose
CAS 25990-60-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H10O5
Kvantitet 100 mg
Synonym (±)-Xylos
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (832.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C[C@@H]([C@H]([C@@H](CO)O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Formel vikt 150.13
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation