missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DLC1 Antibody - Isoform 1 and 3, Novus Biologicals™

Produktkod. 18274170 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18274170 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18274170 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB300917

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

DLC1 Polyclonal specifically detects DLC1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen DLC1 (Isoform 1 and 3)
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry 4 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 4 ug/mL, Immunofluorescence 10 ug/mL
Formulering Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_079043
Gene Alias rho GTPase-activating protein 7, ARHGAP7, deleted in liver cancer 1, HP, p122-RhoGAP, STARD12
Gensymboler DLC1
Värd art Goat
Immunogen Peptide with sequence SVAIRKRSWEEHC corresponding to N-Terminus according to NP_872584.2, NP_079043.3.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10395
Testspecificitet This antibody is expected to recognize isoforms 1 and 3 ( NP_872584.2 and NP_079043.3 resp) but NOT isoform 2 (NP_006085.2).
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.