Läs mer
DLC1 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Produktkod. 18396169 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Set
Produktkod. Kvantitet
18396169 1 Set
1 options
Produktkod. 18396169 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer H00010395PW1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Antibody Pair
DLC1 Polyclonal antibody specifically detects DLC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DLC1
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering 1x PBS, pH 7.4
Gene Alias ARHGAP7 STARD12 deleted in liver cancer 1 variant 2, deleted in liver cancer 1, Deleted in liver cancer 1 protein, DLC-1, FLJ21120, HP, HP protein, KIAA1723, p122-RhoGAP, rho GTPase-activating protein 7, Rho-GTPase-activating protein 7, Rho-type GTPase-activating protein 7, StARD12, StAR-related lipid transfer (START) domain containing 12, StAR-related lipid transfer protein 12, START domain-containing protein 12
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10395
Målarter Human
Innehåll och lagring Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.