missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
DLG7/HURP Polyclonal antibody specifically detects DLG7/HURP in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | DLG7/HURP |
| Användningsområden | Immunoprecipitation, Western Blot (Negative) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PE |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | DAP-5, Discs large homolog 7, discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 5, disks large-associated protein 5, DLG7, Hepatoma up-regulated protein, HURPDLG1, KIAA0008discs, large homolog 7 (Drosophila), large homolog 7 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 150 and 200 of Human Hepatoma Upregulated Protein/Discs, Large 7 using the numbering given in entry NP_055565.2 (GeneID 9787). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?