Läs mer
DLGAP3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Produktkod. 18393147 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18393147 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18393147 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP305977AF488
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
DLGAP3 Polyclonal specifically detects DLGAP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DLGAP3
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DAP-3, discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 3, disks large-associated protein 3, SAP90/PSD 95 associated protein 3, SAP90/PSD-95-associated protein 3
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DLGAP3 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58512
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG