Läs mer
R&D Systems™ DLin-KC2-DMA
Produktkod. 30537732
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30537732 10 mg
1 options
Produktkod. 30537732 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 8895/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Ionizable cationic lipid
DLin-KC2-DMA is an ionizable cationic lipid (pKa = 6.7), used in the formulation of lipid nanoparticles (LNPs) encapsulating siRNA or plasmid DNA for non-toxic delivery into cells in vitro and in vivo.
For more information on LNPs and available components see our Lipid Nanoparticles page .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20°C
Produktlinje Tocris