Läs mer
DLin-KC2-DMA, MedChemExpress
Produktkod. 16450987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450987 50 mg
16333237 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16450987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11275850mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DLin-KC2-DMA
CAS 1190197-97-7
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C43H79NO2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCC1(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(CCN(C)C)CO1
Molekylvikt (g/mol) 642.09
Formel vikt 642.09
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid