Läs mer
DLinDMA, MedChemExpress
Produktkod. 16440987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16440987 50 mg
1 options
Produktkod. 16440987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112757
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress DLinDMA, a ionizable cationic lipid, is a key lipid component of stable nucleic acid lipid particles (SNALPs) as a benchmark. DLinDMA is used for siRNA delivery.
DLinDMA, a ionizable cationic lipid, is a key lipid component of stable nucleic acid lipid particles (SNALPs) as a benchmark. DLinDMA is used for siRNA delivery.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DLinDMA
Fysisk form Liquid
CAS 871258-12-7
Färg Colorless
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C41H77NO2
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (162.32 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (162.32 mM)
LEDER CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCOCC(OCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 616.06
Formel vikt 616.06
Procent renhet 98.0%