Läs mer
Novus Biologicals™ DLL1 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human DLL1.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 46.875 pg/mL |
| Analyskänslighet | 46.88-3000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human DLL1. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | Delta, delta (Drosophila)-like 1, Delta1, delta-like 1 (Drosophila), delta-like protein 1, DL1, Drosophila Delta homolog 1, H-Delta-1 |
| Visa mer |